Fluo-3, pentaammonium salt calcium indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Fluo-3, 1-[2-Amino-5-(2,7-dichloro-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)phenoxy]-2-(2'-amino-5'-methylphenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid .5NH3
21018
AATB21018EA 230 EUR InStock
AATB21018
Fluo-3, pentaammonium salt calcium indicator
Fluo-3, pentaammonium salt
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Intracellular probe
  • Calcium-dependent fluorescence
MW: 854,69 g/mol
Numéro CAS: 339221-91-9
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41a8b248de88f9c3a72bbda7081cf1970388ebe9&vid=59fa0058ce10f098a0ff8e7cf5b62ec1bda153c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité