FURA-2 pentasodium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21026
AATB21026EA 152 EUR InStock
AATB21026
FURA-2 pentasodium salt
FURA-2 pentasodium salt
Among the ratiometric calcium indicators, Fura-2 and Indo-1 are most commonly used.
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Ratiometric detection
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
Formule: C₂₉H₂₂N₃Na₅O₁₄
MW: 751,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083328
Numéro CAS: 96314-98-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité