Fura-FF, AM ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Fura-2FF, AM
21027
AATB21027EA 307 EUR InStock
AATB21027
Fura-FF, AM ≥95%
Fura-FF, AM
Among the ratiometric calcium indicators, Fura-2 and Indo-1 are most commonly used.
Formule: C₄₃H₄₃F₂N₃O₂₄
MW: 1023,8 g/mol
Numéro CAS: 348079-12-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité