Indo-1 pentasodium salt ratiometric calcium indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21044
AATB21044EA 146 EUR InStock
AATB21044
Indo-1 pentasodium salt ratiometric calcium indicator
Indo-1 pentasodium salt
Calcium measurements are critical for numerous biological investigations.
  • Ratiometric calcium indicator
  • Optimized for flow cytometry
Formule: C₃₂H₂₆N₃Na₅O₁₂
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61b3f25f9bc8eed79526c9bfb1bec055e406c9f2&vid=5fb51c6751fa7fbbe2c30d02114710ca09f69fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité