Tide Quencher™ 7WS acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2105
AATB2105EA 739 EUR InStock
AATB2105
Tide Quencher™ 7WS acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 7WS acid
TQ7WS is designed to be a superior quencher to Cy7, TF7 and Alexa Fluor 750.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a27f2ee9a12b2103b66a7e14b08623fc255e9f76&vid=b0c107de77e434462426cfbe7d616629e4c6b699&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité