Quin 2-Am ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21050
AATB21050EA 262 EUR InStock
AATB21050
Quin 2-Am ≥95%
Quin 2-Am
Quin-2 binds calcium tightly and resembles calcium chelator EGTA in ability to bind calcium much more tightly than magnesium.
Formule: C₃₈H₄₃N₃O₁₈
Numéro CAS: 83104-85-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité