BTC, tetrapotassium salt ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21053
AATB21053EA 307 EUR InStock
AATB21053
BTC, tetrapotassium salt ≥95%
BTC, tetrapotassium salt
This cell-impermeant coumarin Ca²⁺ indicator exhibits a shift in excitation maximum from about 480 to 400 nm upon binding Ca²⁺, enabling ratiometric calcium measurements.
Formule: C₃₃H₂₅N₃O₁₂S·K₄
MW: 844,02 g/mol
Numéro CAS: 216453-54-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité