Fura-8™ pentasodium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21058
AATB21058EA 152 EUR InStock
AATB21058
Fura-8™ pentasodium salt
Fura-8™ pentasodium salt
Although Fura-2 has become the preferred excitation-ratioable calcium indicator of choice, it has certain limitations (e.g., lower sensitivity than single wavelength calcium indicators such as Fluo-8® and Cal-520®).
  • Improved background/signal ratio
  • Excellent intracellular retention
  • Long-wavelength emission
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 751,59 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité