Tide Quencher™ 7WS amine, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ7WS amine
2106
AATB2106EA 614 EUR InStock
AATB2106
Tide Quencher™ 7WS amine, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 7WS amine
TQ7WS is designed to be a superior quencher to Cy7, TF7 and Alexa Fluor 750.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 1072,14 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=410854140e5e0ecc5dc0317f75e192f9fb723b6a&vid=a8fa1943f69efba389797450a9bf2acdc68f47f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité