Rhod-2 AM (Bromide) ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21060
AATB21060EA 262 EUR InStock
AATB21060
Rhod-2 AM (Bromide) ≥90%
Rhod-2 AM (Bromide)
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Formule: C₅₂H₅₉BrN₄O₁₉
Numéro CAS: 145037-81-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité