Rhod-2, tripotassium salt calcium indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21067
AATB21067EA 307 EUR InStock
AATB21067
Rhod-2, tripotassium salt calcium indicator
Rhod-2, tripotassium salt
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Intracellular probe
  • Calcium-dependent fluorescence
MW: 869,05 g/mol
Numéro CAS: 663625-18-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0af12c64a44d0f7c0fa9c54db1fc441f07488308&vid=9dc3252edb172293b1fcdfc9f469de63913067ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité