Rhod-2 trisodium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21068
AATB21068EA 295 EUR InStock
AATB21068
Rhod-2 trisodium salt
Rhod-2 trisodium salt
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Well-cited
  • Long-wavelength emission
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
Formule: C₄₀H₃₉N₄Na₃O₁₁
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité