Rhod-5N AM
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21070
AATB21070EA 383 EUR InStock
AATB21070
Rhod-5N AM
Rhod-5N AM
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Low binding affinity
  • Cell permeant
Attention: For research use only.
MW: 1154,92 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité