Tide Quencher™ 7WS maleimide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ7WS maleimide
2109
AATB2109EA 614 EUR InStock
AATB2109
Tide Quencher™ 7WS maleimide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 7WS maleimide
TQ7WS is designed to be a superior quencher to Cy7, TF7 and Alexa Fluor 750.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 1109,24 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75f5cfb9466ffbba96c6f2ef0d48f0058c5d0198&vid=4b6fedfa5b5f2cc2035a17deb7cadbd6fda4338f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité