Fluo-8H™ sodium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
21095
AATB21095EA 295 EUR InStock
AATB21095
Fluo-8H™ sodium salt
Fluo-8H™ sodium salt
Calcium measurements are critical for numerous biological investigations.
  • Can be loaded at rt
  • Improved calcium response
  • Significantly increased signal
  • Cell impermeant
  • Suitable for all fluorescence platforms
Attention: For research use only.
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité