Tide Quencher™ 7WS succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2111
AATB2111EA 590 EUR InStock
AATB2111
Tide Quencher™ 7WS succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 7WS succinimidyl ester
TQ7WS is designed to be a superior quencher to Cy7, TF7 and Alexa Fluor 750.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89aa0553db6f7bfdd3cf62ef2e7c9b9e40370334&vid=b8426aa96978703ba85e2eb6482646fc19aeb089&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité