Tide Quencher™ 7WS azide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ7WS azide
2112
AATB2112EA 614 EUR InStock
AATB2112
Tide Quencher™ 7WS azide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 7WS azide
TQ7WS is designed to be a superior quencher to Cy7, TF7 and Alexa Fluor 750.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 984,12 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97dc8787fa501eda182cdd8f884c12eb7721ff38&vid=af0dd4e8b9299c78038acfaeccad1a2ff6eb42f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité