Rhod-4™ azide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21125
AATB21125EA 687 EUR InStock
AATB21125
Rhod-4™ azide
Rhod-4™ azide
Rhod-4™ azide is an excellent building block that can be readily used to prepare a calcium-sensitive bioconjugate for monitoring calcium change spatially for a specific target.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité