Tide Quencher™ 7WS alkyne, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ7WS alkyne
2113
AATB2113EA 614 EUR InStock
AATB2113
Tide Quencher™ 7WS alkyne, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 7WS alkyne
TQ7WS is designed to be a superior quencher to Cy7, TF7 and Alexa Fluor 750.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 953,3 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8baec16f544279fa1115b5a95ff96ba02b80c464&vid=20f04e64a5efa9fa6c54aa3b19d17ecc8bce21e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité