Cal-520FF™ potassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21144
AATB21144EA 537 EUR InStock
AATB21144
Cal-520FF™ potassium salt
Cal-520FF™ potassium salt
Cal-520® provides a robust homogeneous fluorescence-based assay tool for detecting intracellular calcium mobilization.
  • Improved background/signal ratio
  • Suitable for all major fluorescence platforms
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 957,06 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité