Coelenterazine 400a
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21167
AATB21167EA 106 EUR InStock
AATB21167
Coelenterazine 400a
Coelenterazine 400a
Coelenterazine 400a is a bisdeoxy derivative of coelenterazine that has an emission of ~395 nm following conversion by Renilla luciferase (Rluc).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité