5-(and-6)-Carboxy SNARF-4F
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21170
AATB21170EA 673 EUR InStock
AATB21170
5-(and-6)-Carboxy SNARF-4F
5-(and-6)-Carboxy SNARF-4F
SNARF-4F 5-(and-6)-carboxylic acid is a cell-impermeant ratiometric pH indicator with pKa of ∼6.4.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité