5-(and-6)-Carboxy SNARF-4F succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21171
AATB21171EA 538 EUR InStock
AATB21171
5-(and-6)-Carboxy SNARF-4F succinimidyl ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-4F succinimidyl ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-4F Succinimidyl Ester is an excellent amine-reactive building block that can be readily used for developing SNARF-4F pH probes.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité