Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular pH Assay Kit
21180
AATB21180
Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular pH Assay Kit
Tests Tests cellulaires
Intracellular pH change are implicated in diverse physiological and pathological processes, including cell proliferation, apoptosis, fertilization, malignancy, multidrug resistance, ion transport, lysosomal storage disorders and Alzheimer's disease.
  • Robust and adaptable protocol
  • In-house quality testing
  • Dependable signal
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité