BCECF AM ester calcium indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
21202
AATB21202EA 221 EUR InStock
AATB21202
BCECF AM ester calcium indicator
BCECF AM ester
Intracellular pH plays an important modulating role in many cellular events, including cell growth, calcium regulation, enzymatic activity, receptor-mediated signal transduction, ion transport, endocytosis, chemotaxis, cell adhesion and other cellular processes.
  • Excellent intracellular pH measurement
Formule: C₄₂H₄₀O₂₁
Numéro MDL: MFCD00036969
Numéro CAS: 117464-70-7
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acb007751ae0978e1af43e9bb49c651c263c27ab&vid=7c919f1aa07f0e1aaef3a6f9dce62460fa335a8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité