Red 600, Protonex™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21207
AATB21207EA 307 EUR InStock
AATB21207
Red 600, Protonex™
Red 600
Protonex™ Red dye demonstrated pH-dependent fluorescence.
  • pH-dependent fluorescence
  • Multiple applications
  • Suitable for all major fluorescence platforms
  • Enhanced signal at high pH
Attention: For research use only.
MW: 698,94 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité