Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PDMPO SE, RatioWorks™

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

21210
AATB21210EA 307 EUR InStock
AATB21210
PDMPO SE, RatioWorks™
PDMPO SE
The existing pH probes are ill-adapted to study acidic organelles such as lysosomes, endosomes, phagosomes, spermatozoa and acrosomes because their fluorescence is significantly reduced at lower pH.

  • pH-dependent fluorescence
  • Multiple applications
  • Suitable for all major fluorescence platforms
  • Ratiometric signal

Attention: For research use only.


MW: 506,52 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité