RatioWorks™ PH165
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21213
AATB21213EA 218 EUR InStock
AATB21213
RatioWorks™ PH165
RatioWorks™ PH165
RatioWorks™ PH165 is a novel fluorescent probe that can be used to measure intracellular pH in live cells.
  • pH-dependent fluorescence
  • Ratiometric detection
  • Long-wavelength emission
  • Cell impermeable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité