Protonex™ Green 500
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21215
AATB21215EA 307 EUR InStock
AATB21215
Protonex™ Green 500
Protonex™ Green 500
Protonex™ Green dye demonstrated pH-dependent fluorescence.
  • pH-dependent fluorescence
  • No fluorescence outside the cell
  • Excellent for imaging acidic organelles
  • Cell impermeable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité