Cell Meter™ Fluorimetric Phagocytosis Assay Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
21225
AATB21225EA 442 EUR InStock
AATB21225
Cell Meter™ Fluorimetric Phagocytosis Assay Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Phagocytosis is defined as the cellular uptake of particles within a plasma-membrane envelope by a cell.
  • Ready to use in suspension
  • No trypan blue quenching required
  • Simultaneous detection of live cells/phagocytosis
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité