5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 AM ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21229
AATB21229EA 517 EUR InStock
AATB21229
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 AM ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 AM ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 is an excellent pH probe for monitoring pH changes in the range of 6.5 and 8.5.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité