Spexyte™ Micro pH Probe *Optimized for Nanodrop*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
21230
AATB21230EA 146 EUR InStock
AATB21230
Spexyte™ Micro pH Probe *Optimized for Nanodrop*
Tests Tests cellulaires
Biological samples are usually in a very narrow pH range from 4.5 to 8.5, and many of them need to be provided in micro-volume (microliter).
  • Suitable for micro-volume samples
  • Sensitive and quick results
  • Fits four-parameter logistic model
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité