Protonex™ Red 600 PEG12 maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21239
AATB21239EA 464 EUR InStock
AATB21239
Protonex™ Red 600 PEG12 maleimide
Protonex™ Red 600 PEG12 maleimide
Protonex™ Red 600 PEG12 maleimide is a thiol-reactive, pH-sensitive dye that has been specifically engineered for use in developing fluorescent pH probes applicable to live cell assays focusing on processes such as antibody internalization, endocytosis, and phagocytosis.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité