Protonex™ Red 600 maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21240
AATB21240EA 464 EUR InStock
AATB21240
Protonex™ Red 600 maleimide
Protonex™ Red 600 maleimide
Protonex™ Red 600 dye exhibits pH-dependent fluorescence, with enhanced brightness under acidic conditions—opposite to most fluorescent dyes that fluoresce more intensely at higher pH levels.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité