5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 azide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21243
AATB21243EA 538 EUR InStock
AATB21243
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 azide
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 azide
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 azide is an excellent alkynyl-reactive building block that can be used for developing SNARF-1 pH probes via the well-known click chemistry.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité