5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 alkyne
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21244
AATB21244EA 517 EUR InStock
AATB21244
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 alkyne
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 alkyne
5-(and-6)-Carboxy SNARF-1 alkyne is an excellent azido-reactive building block that can be used for developing SNARF-1 pH probes via the well-known click chemistry.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité