MEQ chloride indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21250
AATB21250EA 115 EUR InStock
AATB21250
MEQ chloride indicator
MEQ
A chloride indicator that has the fluorescence dependent of chloride concentration.
  • Chloride-dependent fluorescence
  • Well-cited
Numéro CAS: 34373-76-7
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edeb0480e1f835bcb88331ccc5224efc08ff17de&vid=b2b5a533f89ac77d70900cd2976945ac8a0c4b27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité