6-Methoxy-N-(3-sulphopropyl)quinolinium (SPQ) chloride indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: SPQ, 3-(6-Methoxyquinolin-1-ium-1-yl)propane-1-sulphonate
21252
AATB21252EA 120 EUR InStock
AATB21252
6-Methoxy-N-(3-sulphopropyl)quinolinium (SPQ) chloride indicator
6-Methoxy-N-(3-sulphopropyl)quinolinium (SPQ)
A chloride indicator that has the fluorescence dependent of chloride concentration.
  • Chloride-dependent fluorescence
  • Well-cited
Formule: C₁₅H₁₅NO₄S
MW: 281 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037592
Numéro CAS: 83907-40-8
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cad79905ff5a68106d8dbd437e98f4ea5886cbc&vid=0ec609642866effb53e550d2ceef5231d1125b67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité