Zinquin ethyl ester, Qualité ultra pure qualité Indicateur
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
21253
AATB21253EA 146 EUR InStock
AATB21253
Zinquin ethyl ester, Qualité ultra pure qualité Indicateur
Zinquin ethyl ester
Zinquin ethyl ester is a lipophilic, zinc-sensitive, cell-permeable fluorescent probe.
  • Cell permeable probe
  • Ultrapure grade
Formule: C₂₁H₂₂N₂O₅S
Numéro CAS: 181530-09-6
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da60aa89f066595a66db0f1ec8d20c363d8cdc17&vid=adf08cbd69dbf455bd377a67e292957231e32063&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité