Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TSQ qualité Indicateur

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

21254
AATB21254EA 115 EUR InStock
AATB21254
TSQ qualité Indicateur
TSQ
TSQ is a fluorescent zinc indicator with high sensitivity.

  • Zinc-dependent fluorescence
  • High sensitivity


Formule: C₁₇H₁₆N₂O₃S
Numéro CAS: 109628-27-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6851c2d26a2a6ba49fc7218e6acc58d959284414&vid=cc9f5ed1c8e27535f12e3aad94fc3edab6e15132&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité