MQAE (N-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium bromide) chloride indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21255
AATB21255EA 120 EUR InStock
AATB21255
MQAE (N-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium bromide) chloride indicator
MQAE (N-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium bromide)
A chloride indicator that has the fluorescence dependent of chloride concentration.
  • Chloride-dependent fluorescence
  • Well-cited
Formule: C₁₄H₁₆NO₃Br
Numéro MDL: MFCD00467854
Numéro CAS: 162558-52-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f5305cc3de85361d4c4c95acde8e4ec166232fe&vid=ae13346da4c5179f745e3b48e5270864728fb000&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité