7.2WS maleimide [TQ7.2WS maleimide], Tide Quencher™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2126
AATB2126EA 297 EUR InStock
AATB2126
7.2WS maleimide [TQ7.2WS maleimide], Tide Quencher™
7.2WS maleimide [TQ7.2WS maleimide]
Tide Quencher™ 7.2WS (TQ7.2WS) is a non-fluorescent molecule designed to efficiently quench the fluorescence of common NIR fluorophores such as Cy7, Alexa Fluor® 700, Alexa Fluor® 750, iFluor® 700, iFluor® 710, iFluor® 720 and iFluor® 750.
  • Stable for 12 months
  • Optimized for FRET applications
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité