Zinquin AM, Qualité ultra pure
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21261
AATB21261EA 307 EUR InStock
AATB21261
Zinquin AM, Qualité ultra pure
Zinquin AM
Zinquin AM ester is a lipophilic, zinc-sensitive, cell-permeable fluorescent probe.
  • Cell permeable
  • Zinc-dependent fluorescence
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité