Sulfide Green™ AM
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21301
AATB21301EA 307 EUR InStock
AATB21301
Sulfide Green™ AM
Sulfide Green™ AM
Sulfide Green™ AM is a fluorogenic probe for detecting hydrogen sulfide in live cells.
  • Cell permeable
  • Well retained in cells
  • Sulfide-dependent fluorescence
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité