8WS azide [TQ8WS azide], Tide Quencher™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2136
AATB2136EA 297 EUR InStock
AATB2136
8WS azide [TQ8WS azide], Tide Quencher™
8WS azide [TQ8WS azide]
Tide Quencher™ 8WS (TQ8WS) is a non-fluorescent molecule designed to efficiently quench the fluorescence of IR fluorophores such as ICG, iFluor® 820, iFluor® 840 and iFluor® 860.
  • Stable for 12 months
  • Optimized for FRET applications
Quality tested in-house
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité