Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DiBAC₄(3) pour la mesure du potentiel membranaire

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

21411
AATB21411EA 146 EUR InStock
AATB21411
DiBAC₄(3) pour la mesure du potentiel membranaire
DiBAC₄(3)
DiBAC4(3) is a sensitive slow-response probe for measuring cellular membrane potential.

  • Sensitive detection
  • Slow response probe
  • Multiple applications


Formule: C₂₇H₄₀N₄O₆
Numéro MDL: MFCD07437857
Numéro CAS: 70363-83-6
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79943f7a2e23408fa9632d2f689892a9db6c19cc&vid=675e09dd4df0323d03abb79ebd67ad0004c84b65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité