Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DiSBAC2(3) pour la mesure du potentiel membranaire

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

21414
AATB21414EA 146 EUR InStock
AATB21414
DiSBAC2(3) pour la mesure du potentiel membranaire
DiSBAC2(3)
DiSBAC2(3) is a sensitive slow-response membrane potential probe that is widely used for measuring membrane potentials of many biological systems.

  • Sensitive detection
  • Slow response probe
  • Multiple applications


Formule: C₁₉H₂₄N₄O₄S₂
Numéro CAS: 47623-98-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28cca287aa18f4e53b93c9155542a57fe534f019&vid=6c6a296cb07efab48ff5934d0cedd78d0fba21fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité