DiSBAC2(5) [Bis-(1,3-diethylthiobarbituric acid)pentamethine oxonol]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21415
AATB21415EA 230 EUR InStock
AATB21415
DiSBAC2(5) [Bis-(1,3-diethylthiobarbituric acid)pentamethine oxonol]
DiSBAC2(5) [Bis-(1,3-diethylthiobarbituric acid)pentamethine oxonol]
DiSBAC2(5) is a sensitive slow-response membrane potential probe that is widely used for measuring membrane potentials of many biological systems.
  • Slow-response probe
  • Large optical response
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité