RH421 ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 4-{4-[4-(Dipentylamino)phenyl]-1,3-butadienyl}-1-(4-sulphobutyl)pyridinium hydroxide, N-(4-sulphobutyl)-4-(4-(4-(dipentylamino)phenyl)butadienyl) pyridinium, inner salt
21482
AATB21482EA 152 EUR InStock
AATB21482
RH421 ≥90%
RH421
RH 421, also called N-(4-Sulfobutyl)-4-(4-(4- (dipentylamino)phenyl)butadienyl)pyridinium, is a neuron-tracing dye.
Formule: C₂₉H₄₂N₂O₃S
MW: 498,72 g/mol
Numéro CAS: 107610-19-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité