RH 414 ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21485
AATB21485EA 230 EUR InStock
AATB21485
RH 414 ≥90%
RH 414
RH 414 [N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(4-(diethylamino)phenyl)butadienyl)pyridinium dibromide] is a neuron-tracing dye.
Formule: C₂₈H₄₃Br₂N₃
Numéro CAS: 161433-30-3
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité